Learn More
3-Fenil-3-oxetanemetanol, TRC
Código de producto. 30411411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411411 1 g
30421239 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3358501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114012-43-0
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo 3-Hydroxymethyl-3-phenyloxetane, 3-Phenyloxetan-3-ylmethanol
Nombre IUPAC (3-feniloxetano-3-il)metanol
SMILES OCC1(COC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-3-oxetanemethanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c11-6-10(7-12-8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837