Learn More
3-fenil-3-hidroxipropanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenyl-3-hydroxypropanenitrile |
| CAS | 17190-29-3 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Hydracrylonitrile','3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), β-Hydroxybenzenepropanenitrile, 3-Hydroxy-3-phenylpropanenitrile, 3-Hydroxy-3-phenylpropionitrile, β-Hydroxy-benzenepropanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6H2 |
| SMILES | OC(CC#N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-3-fenilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 147.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0684 |