Learn More
3-Fenil-2-propin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10294412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10294412 5 g Frasco de vidrio 5 g
10663293 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10294412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270030050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1504-58-1 | C9H8O | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1504-58-1
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00040914
Clave InChI NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-2-propyn-1-ol, 2-propyn-1-ol, 3-phenyl, 3-phenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-hydroxymethyl-2-phenylacetylene, 1-phenyl-1-propyn-3-ol, pubchem13580, 3-phenyl-2-propyn1-ol, 3-phenylpropargyl alcohol, acmc-1bs1u, 1-phenyl-propyn-3-ol
PubChem CID 123115
Nombre IUPAC 3-fenilprop-2-in-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-2-propyn-1-ol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0780g/mL
Punto de ebullición 129.0°C to 130.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C≡CCH2OH
Índice de refracción 1.5820 to 1.5840
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.078
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.