Learn More
3-Fenil-2-propini-1-ol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322476 1 g 1 g
11332476 5 g 5 g
11342476 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06337.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1504-58-1 | C9H8O | 132.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1504-58-1
Fórmula molecular C9H8O
Peso molecular (g/mol) 132.162
Número MDL MFCD00040914
Clave InChI NITUNGCLDSFVDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-2-propyn-1-ol, 2-propyn-1-ol, 3-phenyl, 3-phenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-hydroxymethyl-2-phenylacetylene, 1-phenyl-1-propyn-3-ol, pubchem13580, 3-phenyl-2-propyn1-ol, 3-phenylpropargyl alcohol, acmc-1bs1u, 1-phenyl-propyn-3-ol
PubChem CID 123115
Nombre IUPAC 3-fenilprop-2-in-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Densidad 1.078
Punto de ebullición 129°C to 130°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5867
Cantidad 1 g
Beilstein 2040911
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 97%