Learn More
3-Fenil-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30428113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428113 50 mg 50 miligramos
30428749 100 mg -
30428232 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33602350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 703-56-0
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.17
Nombre IUPAC 3-fenil-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES O=C1OCCN1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-2-oxazolidinone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10(6-7-12-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0633