Learn More
Ácido 3-fenil-1H-pirol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30420362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420362 10 mg
30428692 100 mg
30427584 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32234310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 802052-63-7
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.19
Nombre IUPAC Ácido 3-fenil-1H-pirol-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1[nH]ccc1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO2/c13-11(14)10-9(6-7-12-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12H,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0633