Learn More
Ácido 3-fenil-1H-pirazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10184244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10184244 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10115832 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10177142 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10184244 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01317EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1134-49-2
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD01248821,MFCD05170017
Clave InChI QBPUOAJBMXXBNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 3-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-phenyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-phenyl, tos-bb-0266
PubChem CID 121025
Nombre IUPAC ácido 3-fenil-1H-pirazol-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%