Learn More
3-Fenil-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10039271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10039271 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10049271 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10196782 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10039271 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00060DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 1572-10-7
Fórmula molecular C9H9N3
Peso molecular (g/mol) 159.192
Clave InChI PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
Nombre IUPAC 5-fenil-1H-pirazol-3-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%