Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-fenil-1-propilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472200 1 g 1 g
11482200 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472200 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28985.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 329685-40-7 | C15H23BO2 | 246.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329685-40-7
Fórmula molecular C15H23BO2
Peso molecular (g/mol) 246.16
Número MDL MFCD09953505
Clave InChI HRZOKAQQKKQUME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenylpropyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-phenylpropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 15605871
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(3-fenilpropil)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(CCCC2=CC=CC=C2)OC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.16
Porcentaje de pureza 97%