Learn More
3-Fenil-1-propilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenyl-1-propylamine |
| Nombre de nota | 98% |
| CAS | 2038-57-5 |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Incoloro a blanco |
| Densidad | 0.9500g/mL |
| Punto de ebullición | 221°C |
| Temperatura de inflamación | 90°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Show More |
Safety and Handling
- 3-Phenyl-1-propylamine
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.