Learn More
Acetato de 3-fenil-1-propilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429906 10 g 10 g
11439906 50 g 50 g
11449906 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20878.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 122-72-5 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-72-5
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00026216
Clave InChI JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrocinnamyl acetate, benzenepropanol, acetate, phenylpropyl acetate, 3-phenyl-1-propyl acetate, 3-acetoxypropyl benzene, 3-phenyl-1-propanol, acetate, 3-acetoxy-1-phenylpropane, 1-acetoxy-3-phenylpropane, benzenepropanol, 1-acetate, benzenepropyl acetate
PubChem CID 31226
ChEBI CHEBI:81257
Nombre IUPAC Acetato de 3-fenilpropilo
SMILES CC(=O)OCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-1-propyl acetate
Densidad 1.01
Punto de ebullición 252°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Índice de refracción 1.496
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.