Learn More
3-Fenil-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499933 1000 g 1000 g
11409943 250 g 250 g
11419943 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13022.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-97-4 | C9H12O | 136.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 3-fenil-1-propanol tiene una fragancia natural con propiedades antimicrobianas contra bacterias y mohos. Se utiliza en combinación con heliotropina o piperonal como conservante en productos cosméticos. Sus derivados ésteres se utilizan como componente de fragancia en composiciones de flores frescas, como lila, jacinto y lirio del valle debido su olor balsámico. También es una producto bioquímico útil para la investigación proteómica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-97-4
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.194
Número MDL MFCD00002950
Clave InChI VAJVDSVGBWFCLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenyl-1-propanol, benzenepropanol, hydrocinnamyl alcohol, 3-phenylpropyl alcohol, 3-phenylpropanol, 3-benzenepropanol, phenylpropyl alcohol, hydrocinnamic alcohol, 3-phenyl-n-propanol, 3-hydroxypropyl benzene
PubChem CID 31234
Nombre IUPAC 3-fenilpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-1-propanol
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.004
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 109°C (228°F)
Fórmula lineal C6H5(CH2)3OH
Índice de refracción 1.526
Cantidad 1000 g
Beilstein 1857542
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%