Learn More
3-fenil-1-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenyl-1-butanol |
| CAS | 2722-36-3 |
| Fórmula molecular | C10H14O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | gamma-Methylbenzenepropanol, (±)-3-Phenyl-1-butanol, 3-Methyl-3-phenyl-1-propanol, 3-Phenylbutanol, 3-Phenylbutyl alcohol, ENT 11558 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CC(CCO)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-fenilbutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1045 |