Learn More
Hidrato de 3-fenil-1,2,4-triazol-5-tiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429633 5 g 5 g
11419633 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12427.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3414-94-6 | C8H7N3S | 177.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3414-94-6
Fórmula molecular C8H7N3S
Peso molecular (g/mol) 177.23
Número MDL MFCD00051814
Clave InChI JRLMMJNORORYPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyl-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-phenyl-1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-phenyl-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 3-phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-phenyl-s-triazole-3-thiol, 5-phenyl-4h-1,2,4-triazol-3-yl hydrosulfide, 1h-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-phenyl, 1,4-dihydro-5-phenyl-3h-1,2,4-triazole-3-thione, 2-fenil-5-mercapto-1,3,4-triazolo italian, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 1,4-dihydro-5-phenyl
PubChem CID 698268
Nombre IUPAC 5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thione
SMILES S=C1NNC(=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate
Punto de fusión 253°C to 258°C
Cantidad 5 g
Beilstein 135556
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.23 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%