Learn More
3-fenoxitolueno, Mikromol™
Description
3-fenoxitolueno
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenoxytoluene |
| CAS | 3586-14-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Phenoxytoluene |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H12 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzene, 1-methyl-3-phenoxy-, Ether, phenyl m-tolyl (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-3-phenoxybenzene, 3-Methyldiphenyl ether, 3-Methylphenyl phenyl ether, 3-Phenoxytoluene, Phenyl m-tolyl ether, m-Methylphenyl phenyl ether, m-Phenoxytoluene, Permethrin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-fenoxibenceno |
| Show More |