Learn More
3-Fenoxitolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494967 100 g 100 g
11484967 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21899.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3586-14-9 | C13H12O | 184.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3586-14-9
Fórmula molecular C13H12O
Peso molecular (g/mol) 184.24
Número MDL MFCD00008531
Clave InChI UDONPJKEOAWFGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenoxytoluene, 3-methyldiphenyl ether, m-phenoxytoluene, phenyl m-tolyl ether, ether, phenyl m-tolyl, benzene, 1-methyl-3-phenoxy, m-methylphenyl phenyl ether, 3-methylphenyl phenyl ether, unii-2zzi1z67wr
PubChem CID 19165
Nombre IUPAC 1-metil-3-fenoxibenceno
SMILES CC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxytoluene
Densidad 1.052
Punto de ebullición 271°C to 273°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 100 g
Beilstein 2045714
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 97%