Learn More
3-fenoxitiopeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10079341 1 g 1 g
10066464 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10079341 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM05428DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 132706-25-3
Fórmula molecular C11H8O2S
Peso molecular (g/mol) 204.24
Número MDL MFCD00178748
Clave InChI QHJDRZXMSDASSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarboxaldehyde,3-phenoxy, 3-phenoxythiophene-2-carboxaldehyde, acmc-1c0te, 3-phenoxy-2-thiophenecarbaldehyde, 3-phenoxythiophen-2-carboxaldehyde, 3-phenoxy-2-thiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 2778987
Nombre IUPAC 3-fenoxitiofeno-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxythiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 97%