Learn More
3-Fenoxipropilo bromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenoxypropyl Bromide |
| CAS | 588-63-6 |
| Fórmula molecular | C9H11BrO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Bromopropoxy)benzene, 1-Bromo-3-phenoxypropane, 3-Bromo-1-phenoxypropane3-Bromopropyl Phenyl Ether, 3-Phenoxy-1-bromopropane, 3-Phenoxypropyl BromideNSC 2641, gamma-Phenoxypropyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| SMILES | BrCCCOc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromopropoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 215.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9993 |