Learn More
Ácido 3-fenoxipropiónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473438 25 g 25 g
11453438 1 g 1 g
11463438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17842.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7170-38-9 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7170-38-9
Fórmula molecular C9H9O3
Peso molecular (g/mol) 165.17
Número MDL MFCD00002769
Clave InChI BUSOTUQRURCMCM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-phenoxypropionic acid, propanoic acid, 3-phenoxy, beta-phenoxypropionic acid, 3-penoxypropionic acid, 3-phenoxy-propionic acid, 3-phenoxypropionicacid, b-phenoxypropionate, 3-phenoxypropionate, 3-phenoxy-propanoate, beta-phenoxypropionate
PubChem CID 81596
Nombre IUPAC ácido 3-fenoxipropanoico
SMILES [O-]C(=O)CCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxypropionic acid
Punto de fusión 96°C to 99°C
Punto de ebullición 243°C to 245°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1638040
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.17
Porcentaje de pureza ≥98%