Learn More
3-Fenoxipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499620 250 mg 250 miligramos
11409630 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499620 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50912.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151666-08-9 | C11H15NO | 177.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151666-08-9
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.25
Número MDL MFCD04117746
Clave InChI QDPNIJKUTWDGMV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo piperidine, 3-phenoxy, 3-phenoxy-piperidine, piperidine,3-phenoxy, 3-phenoxypiperidine,, 3-phenoxy piperidine, acmc-20a6se
PubChem CID 3730581
Nombre IUPAC 3-fenoxipiperidina
SMILES C1CNCC(C1)OC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxypiperidine
Índice de refracción 1.543
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 97%