Learn More
Ácido 3-fenoxifenilborónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10811891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10811891 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10811891 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00180DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-phenoxyphenylboronic acid
CAS 221006-66-2
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H11BO3
Número MDL MFCD07780272
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
Clave InChI LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Nombre IUPAC ácido (3-fenoxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 214.03
PubChem CID 10130574
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03
Porcentaje de pureza 97%