Learn More
3-fenoxifenilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenoxyphenylacetonitrile |
| CAS | 51632-29-2 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO/c15-10-9-12-5-4-8-14(11-12)16-13-6-2-1-3-7-13/h1-8,11H,9H2 |
| SMILES | N#CCc1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-fenoxifenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0841 |