Learn More
3-Fenoxifenilacetonitrilo, 98 %
Código de producto. 15438919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15438919 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15438919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09916.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxyphenylacetonitrile
CAS 51632-29-2
Punto de ebullición 137°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C14H11NO
Número MDL MFCD00016393
Cantidad 1 g
Beilstein 2106883
Sinónimo 3-phenoxyphenylacetonitrile, 2-3-phenoxyphenyl acetonitrile, m-phenoxybenzyl cyanide, 3-phenoxybenzyl cyanide, 3-phenoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-phenoxy, acetonitrile, m-phenoxyphenyl, m-phenoxyphenyl acetonitrile, 3-phenoxyphenyl acetonitrile, m-phenoxyphenylacetonitrile
Clave InChI DKGMALJGFUHPGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CC#N
Nombre IUPAC 2-(3-fenoxifenil)acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 209.248
PubChem CID 40075
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.25
Porcentaje de pureza 98%