Learn More
Ácido 3-fenoxifenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323216 1 g 1 g
11333216 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12524.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 32852-81-6 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32852-81-6
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.247
Número MDL MFCD00016826
Clave InChI LEMRHTTWKDVQEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenoxyphenylacetic acid, 2-3-phenoxyphenyl acetic acid, 3-phenoxyphenyl acetic acid, 3-phenoxy-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3-phenoxy, 3-phenoxyphenylaceticacid, m-phenoxyphenylacetic acid, acmc-20a35b, 3-phenoxybenzeneacetic acid, 3-phenoxyphenyl-acetic acid
PubChem CID 141749
Nombre IUPAC ácido 2-(3-fenoxifenil)acético
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxyphenylacetic acid
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2730540
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 98%