Learn More
[3-(Fenoximetil)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10422805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10422805 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10422805 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63609DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(Phenoxymethyl)phenyl]methanol
CAS 34904-99-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H14O2
Número MDL MFCD09025916
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-phenoxymethyl phenyl methanol, 3-phenoxymethyl phenyl methan-1-ol
Clave InChI ZKZSJQJXKWKOJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)CO
Nombre IUPAC [3-(fenoximetil)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 214.264
PubChem CID 12399930
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.26
Porcentaje de pureza 97%