Learn More
3-(Fenoximetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10162934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10162934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10328883 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10162934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63604CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 104508-27-2
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.248
Número MDL MFCD09025913
Clave InChI KZUJGQAFTCDBKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-phenoxymethyl, acmc-1cada
PubChem CID 21288517
Nombre IUPAC 3-(fenoximetil)benzaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 97%