Learn More
Cloruro de 3-fenoxibencilo, Mikromol™
Código de producto. 30052331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052331 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052331 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3154.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de 3-fenoxibencilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzyl Chloride
CAS 53874-66-1
Nombres de analitos o componentes 3-Phenoxybenzyl Chloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H11 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzene, 1-(chloromethyl)-3-phenoxy-, 1-Chloromethyl-3-phenoxybenzene, 3-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxyphenylmethyl chloride, m-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxy-alpha-chlorotoluene, alpha-Chloro-m-tolyl phenyl ether, Permethrin Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
SMILES ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-3-fenoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 218.68
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218,0498 g/mol