Learn More
Cloruro de 3-fenoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11407607 1 g 1 g
11417607 5 g 5 g
11427607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11407607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15670.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53874-66-1 | C13H11ClO | 218.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53874-66-1
Fórmula molecular C13H11ClO
Peso molecular (g/mol) 218.68
Número MDL MFCD00040866
Clave InChI QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-phenoxy, 3-phenoxyphenylmethyl chloride, 3-phenoxybenzylchloride, 3-chloromethyl-1-phenoxybenzene, 1-chlormethyl-3-phenoxybenzol, acmc-1asdb, m-phenoxy-benzyl chloride
PubChem CID 93291
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-3-fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzyl chloride
Densidad 1.189
Punto de ebullición 141°C to 142°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.591
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 2212101
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.69
Porcentaje de pureza 97%