Learn More
Alcohol 3-fenoxibenzílico, TRC
Código de producto. 30179520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179520 25 g 25 g
30179209 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22805025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-35-2
Fórmula molecular C13 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 200.23
Sinónimo Benzenemethanol, 3-phenoxy-, Benzyl alcohol, m-phenoxy- (7CI,8CI), (3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, 3-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol
Nombre IUPAC (3-fenoxifenil)metanol
SMILES OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzyl alcohol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0837