Learn More
Alcohol 3-fenoxibencílico, Mikromol™
Descripción
Alcohol 3-fenoxibencílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenoxybenzyl alcohol |
| CAS | 13826-35-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Phenoxybenzyl alcohol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C13 H12 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 3-phenoxy-, Benzyl alcohol, m-phenoxy- (7CI,8CI), (3-Phenoxyphenyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-3-phenoxybenzene, 3-(Hydroxymethyl)diphenyl ether, 3-Phenoxybenzenemethanol, 3-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, m-Phenoxybenzyl alcohol, Permethrin Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10H2 |
| SMILES | OCc1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | (3-fenoxifenil)metanol |
| Mostrar más |