Learn More
Alcohol 3-fenoxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10792031 25 g Frasco de vidrio 25 g
10436042 5 g Frasco de vidrio 5 g
10307510 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10792031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183770250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-35-2
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD00004636
Clave InChI KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
PubChem CID 26295
ChEBI CHEBI:62527
Nombre IUPAC (3-fenoxifenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a blanco
Densidad 1.1456g/mL
Punto de ebullición 135.0°C to 140.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 309°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OC6H4CH2OH
Índice de refracción 1.5920 to 1.5940
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.1456
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Phenoxybenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.