Learn More
Alcohol 3-fenoxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10436042 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10436042 5 g Frasco de vidrio 5 g
10792031 25 g Frasco de vidrio 25 g
10307510 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10436042 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 183770050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13826-35-2
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD00004636
Clave InChI KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
PubChem CID 26295
ChEBI CHEBI:62527
Nombre IUPAC (3-fenoxifenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a blanco
Densidad 1.1456g/mL
Punto de ebullición 135.0°C to 140.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 309°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OC6H4CH2OH
Índice de refracción 1.5920 to 1.5940
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.1456
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido o líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Phenoxybenzyl alcohol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.