Learn More
Alcohol 3-fenoxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429913 250 g 250 g
11409913 10 g 10 g
11419913 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429913 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13008.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13826-35-2
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.237
Número MDL MFCD00004636
Clave InChI KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
PubChem CID 26295
ChEBI CHEBI:62527
Nombre IUPAC (3-fenoxifenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzyl alcohol
Punto de fusión 4°C to 7°C
Densidad 1.149
Punto de ebullición 300°C
Temperatura de inflamación 186°C (366°F)
Índice de refracción 1.593
Cantidad 250 g
Beilstein 475312
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%