Learn More
Cloruro de 3-fenoxibenzoílo, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10698283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10698283 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10263193 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10698283 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC57102CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 3586-15-0
Fórmula molecular C13H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 232.663
Número MDL MFCD03424712
Clave InChI TTZXIWBOKOZOPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 3-phenoxy, m-phenoxybenzoyl chloride, m-phenoxy benzoylchoride, 3-phenoxy benzoyl chloride, 3-phenoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,3-phenoxy
PubChem CID 2760341
Nombre IUPAC Cloruro de 3-fenoxibenzoilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzoyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.67
Porcentaje de pureza 97%