Learn More
Ácido 3-Fenoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30138282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138282 10 g 10 g
30133353 5 g 5 g
30011158 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP22801010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3739-38-6
Fórmula molecular C13 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Sinónimo 3-Phenoxybenzoic Acid, Benzoic acid, 3-phenoxy- (9CI, ACI), 3-Phenoxybenzoic acid (ACI), Benzoic acid, m-phenoxy- (6CI, 7CI, 8CI), 3-PBA, m-(Phenyloxy)benzoic acid, m-Phenoxybenzoic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-fenoxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzoic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.063
Porcentaje de pureza >95%