Learn More
Ácido 3-fenoxibencenoborónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495637 250 mg 250 miligramos
15485637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32879.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 221006-66-2 | C12H11BO3 | 214.03 g/mol
The extensive use of products containing PBDEs has resulted in the release of 3-Phenoxybenzeneboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El uso extensivo de productos que contienen PBDE ha dado lugar a la liberación del ácido 3-fenoxibencenoborónico.
Solubilidad
Ligeramente soluble.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 221006-66-2
Fórmula molecular C12H11BO3
Peso molecular (g/mol) 214.03
Número MDL MFCD07780272
Clave InChI LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
PubChem CID 10130574
Nombre IUPAC ácido (3-fenoxifenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 138°C to 143°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.03
Porcentaje de pureza ≥97%