Learn More
3-Fenoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30010842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010842 50 mg 50 miligramos
30005060 2.5 g 2.50 g
30007012 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP29780050MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39515-51-0
Fórmula molecular C13 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Sinónimo Benzaldehyde, 3-phenoxy-, 3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
Nombre IUPAC 3-fenoxibenzaldehído
SMILES O=Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxybenzaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0681
Porcentaje de pureza >95%