Learn More
3-fenoxibenzaldehído-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenoxybenzaldehyde-d5 |
| CAS | 1330277-43-4 |
| Fórmula molecular | C13H5D5O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | m-(Phenyloxy)benzaldehyde-d5, m-Phenoxybenzaldehyde-d5, 5-Phenoxybenzaldehyde-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H/i1D,2D,3D,6D,7D |
| SMILES | [2H]C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=C1OC2=CC=CC(C=O)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 203.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0995 |