Learn More
3-Fenoxianisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465207 25 g 25 g
15455207 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32482.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1655-68-1 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1655-68-1
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD00455605
Clave InChI CBVXNDCIOLXDFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74252
Nombre IUPAC 1-metoxi-3-fenoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxyanisole
Olor Odorless
Índice de refracción 1.579
Cantidad 25 g
Sinónimo benzene, 1-methoxy-3-phenoxy, m-methoxyphenyl phenyl ether, m-phenoxyanisole, 3-phenoxyanisole, m-phenoxymethoxybenzene, 3-methoxyphenoxybenzene, m-phenoxyphenol monomethyl ether, 3-methoxydiphenyl ether, benzene,1-methoxy-3-phenoxy, benzene, 1-methoxy-3-phenyloxy
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 97%