Learn More
3-fenoxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438107 100 g 100 g
11418107 5 g 5 g
11428107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17495.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3586-12-7 | C12H11NO | 185.23 g/mol
3-Phenoxyaniline was used in the preparation of 4-phenoxyaniline-3?-bromopropionamide. It is also used in the design, synthesis and evaluation of potential inhibitors of HIV gp120-CD4 interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-fenoxianilina se utilizó en la preparación de 4-fenoxianilina-3′-bromopropionamida. También se utiliza en el diseño, la síntesis y la evaluación de posibles inhibidores de las interacciones entre la gp120 y los CD4 del VIH.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3586-12-7
Número MDL MFCD00041891
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Phenoxyaniline
Punto de fusión 35°C to 37°C
Densidad 1.1583
Punto de ebullición 329°C to 330°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C12H11NO
Índice de refracción 1.1583
Cantidad 100 g
Sinónimo benzenamine, 3-phenoxy, 3-aminodiphenyl ether, aniline, m-phenoxy, m-phenoxyaniline, m-aminophenyl phenyl ether, 3-phenoxyphenylamine, unii-k14xxp3gja, k14xxp3gja, 3-aminophenyl phenyl ether, 3-phenoxy aniline
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI UCSYVYFGMFODMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)N
Nombre IUPAC 3-fenoxianilina
Peso molecular (g/mol) 185.23
PubChem CID 77135
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza 98%