Learn More
Ácido benzoico 3-(Fenoxi-13C6), TRC
Código de producto. 30012145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012145 1 mg 1 miligramo
30010323 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012145 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2280121MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1793055-05-6
Fórmula molecular C713C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 220.17
Sinónimo 3-PBA-13C6, m-(Phenyloxy-13C6)benzoic Acid, m-Phenoxybenzoic Acid-13C6
Nombre IUPAC 3-((1,2,3,4,5,6-13C6)ácido ciclohexatrienoxi)ácido benzoico
SMILES O=C(O)C1=CC(O[13C]2=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]2[H])=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Phenoxy-13C6)benzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-13(15)10-5-4-8-12(9-10)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,(H,14,15)/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,11+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0831
Porcentaje de pureza >95%