Learn More
3-fenoxi-1,2-propanodiol(> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenoxy-1,2-propanediol |
| CAS | 538-43-2 |
| Fórmula molecular | C9 H12 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,2-Propanediol','3-phenoxy-, 3-Phenoxy-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-phenoxypropane, 1-Phenoxy-2,3-propanediol, 1-Phenoxymethyl-1,2-ethanediol, 2,3-Dihydroxypropyl phenyl ether, 3-Phenoxy-1,2-propoanediol, Antodyne, Glycerol α-monophenyl ether, Glycerol α-phenyl ether, NSC 406489, Phenol glyceryl ether, Phenylglyceryl ether, α-Phenyl monoglyceryl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c10-6-8(11)7-12-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8,10-11H,6-7H2 |
| SMILES | OCC(O)COc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-fenoxi-1,2-propanodiol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0786 |