Learn More
3-Fenantról, TRC
Código de producto. 30012729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012729 5 mg 5 miligramos
30012236 2.5 mg 2.50 miligramo
30009723 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2950105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-87-8
Fórmula molecular C14 H10 O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Sinónimo 3-Phenanthrenol, 3-Hydroxyphenanthrene, NSC 30984;
Nombre IUPAC Fenantoreno-3-OL
SMILES Oc1ccc2ccc3ccccc3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyphenanthrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9,15H
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0732
Porcentaje de pureza >95%