Learn More
3-fenantrol-d9 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenanthrol-d9 |
| CAS | 922510-20-1 |
| Fórmula molecular | C14 2H9 H O |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9,15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c23 |
| Nombre IUPAC | 1,3,4,5,6,7,8,9,10-nonadeuteriofenantren-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 203.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1297 |