Learn More
Ácido 3-fenantrenocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenanthrenecarboxylic Acid |
| CAS | 7470-14-6 |
| Fórmula molecular | C15H10O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H,(H,16,17) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC2=C(C=C1)C=CC3=C2C=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | ácido fenantreno-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0681 |