Learn More
3-Ácido Propanoico Perfluoropropilíco, TRC
Código de producto. 30136140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136140 2.5 g 2.50 g
30135009 1 g 1 g
17933895 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2704452.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356-02-5
Fórmula molecular C6 H5 F7 O2
Peso molecular (g/mol) 242.09
Sinónimo Hexanoic acid, 4,4,5,5,6,6,6-heptafluoro-, 4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 4,4,5,5,6,6,6-heptafluorohexanoico
SMILES OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2H,2H,3H,3H-Perfluorohexanoic acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5F7O2/c7-4(8,2-1-3(14)15)5(9,10)6(11,12)13/h1-2H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0178