Learn More
Ácido 3-perfluoroheptilpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanoic acid |
| CAS | 812-70-4 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C10 H5 F15 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Decanoic acid','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-pentadecafluoro-, Pentadecafluorodecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Pentadecafluorodecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluorodecanoic acid, 7:3 FTCA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H5F15O2/c11-4(12,2-1-3(26)27)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h1-2H2,(H,26,27) |
| SMILES | OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-pentadecafluorodecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 442.12 |
| Mostrar más |