Learn More
Ácido 3-pentinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pentynoic Acid |
| CAS | 36781-65-4 |
| Fórmula molecular | C5 H6 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Pentynoic acid, Pent-3-ynoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h4H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC#CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido pent-3-inoico |
| Peso molecular (g/mol) | 98.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.037 |