Learn More
3-Pentin-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552411 5 g Frasco de vidrio 5 g
10093903 1 g Frasco de vidrio 1 g
10183970 25 g Frasco de vidrio 25 g
11934621 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10552411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10229-10-4 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10229-10-4
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00002956
Clave InChI IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
PubChem CID 66295
Nombre IUPAC pent-3-in-1-ol
SMILES CC#CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentyn-1-ol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 154.0°C to 157.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C≡CCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4550 to 1.4570
Cantidad 5 g
Beilstein 01,IV,2227
Gravedad específica 0.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Pentyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.