Learn More
3-Pentin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448809 1 g 1 g
15458809 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02951.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10229-10-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10229-10-4
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00002956
Clave InChI IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
PubChem CID 66295
Nombre IUPAC pent-3-in-1-ol
SMILES CC#CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pentyn-1-ol
Densidad 0.912
Punto de ebullición 154°C to 157°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Recognizable
Fórmula lineal CH3C≡CCH2CH2OH
Índice de refracción 1.456
Cantidad 1 g
Número UN UN1987
Beilstein 1735967
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%